1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO399580050EA
38.3
EUR
ACRO399580050
ACRO399580250
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Formule:
C₁₁H₁₉NO₄ MW: 229,3 g/mol Smeltpunt: 159…160 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00673775 CAS-nummer: 84358-12-3 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 159 to 162 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |