3,3-Dimethoxybutan-2-one 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO399720250EA 275 EUR
ACRO399720250
3,3-Dimethoxybutan-2-one 98%
3,3-Dimethoxybutan-2-one
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,159 g/mol
Kookpunt: 145…146 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 0,987 g/cm³
Vlampunt: 45 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00075266
CAS-nummer: 21983-72-2
UN: 1224
ADR: 3,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %