Potassium periodate ACS
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO418291000EA
87.3
EUR
ACRO418291000
ACRO418295000
Potassium periodate ACS
Potassium periodate
Formule:
KlO₄ MW: 230 g/mol Smeltpunt: 582 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011407 CAS-nummer: 7790-21-8 UN: 1479 ADR: 5.1,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Crystalline powder |
Titration with Na2S2O3 | 99.8 to 100.3 % (dried basis) |
Other halogens (as Cl) | ≤0.01 % |
Manganese (Mn) | ≤1 ppm |