3-Bromobenzylamine 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO428960050EA 57.8 EUR
ACRO428960050 ACRO428960250 ACRO428960010
3-Bromobenzylamine 95%
3-Bromobenzylamine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01026119
CAS-nummer: 10269-01-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %