2-Amino-6-chloropyridine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO429500010EA
26.1
EUR
ACRO429500010
ACRO429500050
2-Amino-6-chloropyridine 97%
2-Amino-6-chloropyridine
Formule:
C₅H₅ClN₂ MW: 128,56 g/mol Smeltpunt: 72…73,5 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00234068 CAS-nummer: 45644-21-1 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 69 to 75 °C |
GC | ≥96.0 % |