1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO430540010EA 179 EUR
ACRO430540010
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MW: 244,10 g/mol
Smeltpunt: 204,2…208.5 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD11054041
CAS-nummer: 1007206-54-3
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to tan to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %