5-Fluoro-2-hydroxypyridine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO432580250EA
525
EUR
ACRO432580250
ACRO432580050
5-Fluoro-2-hydroxypyridine 97%
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
Formule:
C₅H₄FNO MW: 113,09 g/mol Smeltpunt: 152…153 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03092918 CAS-nummer: 51173-05-8 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 151 to 155 °C |
HPLC | ≥96.0 % |