2-Chloro-4-methoxypyridine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO434930010EA 170 EUR
ACRO434930010
2-Chloro-4-methoxypyridine 97%
2-Chloro-4-methoxypyridine
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Kookpunt: 229…230 °C (760 mmHg)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD02093951
CAS-nummer: 17228-69-2
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure