3-Bromo-2-methylpyridine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO436860010EA 78.4 EUR
ACRO436860010 ACRO436860050
3-Bromo-2-methylpyridine 97%
3-Bromo-2-methylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Kookpunt: 65…67 °C (10Torr)
Dichtheid: 1,495 g/cm³
Vlampunt: 79 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00191224
CAS-nummer: 38749-79-0
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %