(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO436420010EA
106
EUR
ACRO436420010
ACRO436420050
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Formule:
C₁₁H₂₂N₂O₂ MW: 214,31 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03839876 CAS-nummer: 140645-23-4 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to light yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +10° to +20° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH) |