Ijzer(III)nitraat nonahydraat 99.9995%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO436810250EA 220 EUR
ACRO436810250
Ijzer(III)nitraat nonahydraat 99.9995%
Iron(III) nitrate nonahydrate
Formule: Fe(NO₃)₃·9H₂O
MW: 404 g/mol
Kookpunt: 125 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 47 °C
Dichtheid: 1,68 g/cm³
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149708
CAS-nummer: 7782-61-8
UN: 1466
ADR: 5.1,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Off-white to violet to purple Crystals
Titration Iodometric 13.5 to 14.2 % (Fe)
Total trace metal impurities ≤5 ppm