2-Bromo-5-iodopyridine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO436850050EA
74.2
EUR
ACRO436850050
ACRO436850250
2-Bromo-5-iodopyridine 97%
2-Bromo-5-iodopyridine
Formule:
C₅H₃BrIN MW: 283,89 g/mol Smeltpunt: 123…123,6 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03095201 CAS-nummer: 73290-22-9 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to yellow to light pink to light brown Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 125 °C |
GC | ≥96.0 % |