3-Bromo-5-chloropyridine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO437400250EA
569
EUR
ACRO437400250
ACRO437400050
3-Bromo-5-chloropyridine 97%
3-Bromo-5-chloropyridine
Formule:
C₅H₃BrClN MW: 192,44 g/mol Smeltpunt: 78,7…80.1 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD04114221 CAS-nummer: 73583-39-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 77.0 to 81.0 °C |
Water | ≤3.00 % |
GC | ≥96.0 % |