1-Boc-piperidine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO438080050EA 42.6 EUR
ACRO438080050 ACRO438080250
1-Boc-piperidine 97%
1-Boc-piperidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₂
MW: 185,27 g/mol
Kookpunt: 58 °C (,3mbar)
Vlampunt: 86 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD02093935
CAS-nummer: 75844-69-8
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %