5-Iodoindole 95%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO441590050EA
88.8
EUR
ACRO441590050
ACRO441590250
5-Iodoindole 95%
5-Iodoindole
Formule:
C₈H₆IN MW: 243,05 g/mol Smeltpunt: 95…99 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00220065 CAS-nummer: 16066-91-4 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Off-white to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 95 to 102 °C |
HPLC | ≥94.0 % |