5-Methoxyanthranilic acid 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO443340050EA
190
EUR
ACRO443340050
ACRO443340010
5-Methoxyanthranilic acid 97%
5-Methoxyanthranilic acid
Formule:
C₈H₉NO₃ MW: 167,16 g/mol Smeltpunt: 151…151,7 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00016509 CAS-nummer: 6705-03-9 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Off-white to brown to purple Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |