5-Chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO442510050EA 113 EUR
ACRO442510050
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,56 g/mol
Smeltpunt: 151…153 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00665762
CAS-nummer: 394-30-9
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 157 °C
HPLC ≥96.0 %