1,2-Dimethoxyethaan, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilised, AcroSeal™
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
442980010.EA
387
EUR
442980010.
442981000.
1,2-Dimethoxyethaan, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilised, AcroSeal™
1,2-Dimethoxyethaan
Formule:
C₄H₁₀O₂ MW: 90,12 g/mol Kookpunt: 85 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –69 °C Dichtheid: 0,867 g/cm³ Vlampunt: –6 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008502 CAS-nummer: 110-71-4 UN: 2252 ADR: 3,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.4 % |
Stabilizer | Approx. 100 ppm BHT |