4-Chloro-3-fluoropyridine 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO443160050EA 83.6 EUR
ACRO443160050 ACRO443160250
4-Chloro-3-fluoropyridine 95%
4-Chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
MW: 131,54 g/mol
Kookpunt: 142…143 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 27…24 °C
Vlampunt: 28 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03453233
CAS-nummer: 2546-56-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %