4-(4-Chlorophenyl)aniline 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO444460050EA 437 EUR
ACRO444460050 ACRO444460010
4-(4-Chlorophenyl)aniline 97%
4-(4-Chlorophenyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₀ClN
MW: 203,6700 g/mol
Smeltpunt: 127…131 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00477989
CAS-nummer: 135-68-2
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Off-white to orange to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 132 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure