1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99% for analysis
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO445822500EA
763
EUR
ACRO445822500
ACRO445820100
ACRO445820500
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99% for analysis
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formule:
C₃H₂F₆O MW: 168,04 g/mol Kookpunt: 59 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –4 °C Dichtheid: 1,596 g/cm³ Vlampunt: >100 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011651 CAS-nummer: 920-66-1 UN: 3265 ADR: 8,I |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.02 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.02 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Potassium (K) | ≤0.5 ppm |