Triethylsilane 99%, AcroSeal™
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
446161000.EA
124
EUR
446161000.
446160010.
Triethylsilane 99%, AcroSeal™
Triethylsilane
Formule:
C₆H₁₆Si MW: 116,28 g/mol Kookpunt: 107…108 °C (760 mmHg) Smeltpunt: -156,9 °C Dichtheid: 0,72 g/cm³ Vlampunt: –3 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009018 CAS-nummer: 617-86-7 UN: 1993 ADR: 3,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |