Triisopropylsilane 98%, AcroSeal™
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
446171000.EA
127
EUR
446171000.
Triisopropylsilane 98%, AcroSeal™
Triisopropylsilane
Formule:
C₉H₂₂Si MW: 158,36 g/mol Kookpunt: 84…86 °C (35 mmHg) Dichtheid: 0,773 g/cm³ Vlampunt: 37 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009657 CAS-nummer: 6485-79-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |