Cadmiumsulfaat, watervrij ACS
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO447751000EA 73.5 EUR
ACRO447751000 ACRO447755000
Cadmiumsulfaat, watervrij ACS
Cadmiumsulfaat
Formule: CdO₄S
MW: 208,47 g/mol
Smeltpunt: 1000 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010923
CAS-nummer: 10124-36-4
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 150°C, 4 h)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %