Dikwikdichloride ACS
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO447595000EA 290 EUR
ACRO447595000 ACRO447591000
Dikwikdichloride ACS
Dikwikdichloride
Formule: Cl₂Hg₂
MW: 472,09 g/mol
Kookpunt: 384 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 400 °C (sublimatie)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011043
CAS-nummer: 10112-91-1
UN: 2025
ADR: 6.1,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Mercuric Chloride ≤0.01 % (HgCl2)
Residue after reduction ≤0.02 %