Bismuth(III) bromide 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO447770250EA
75
EUR
ACRO447770250
ACRO447771000
Bismuth(III) bromide 97%
Bismuth(III) bromide
Formule:
BiBr₃ MW: 448,69 g/mol Kookpunt: 278 °C (11 mmHg) Smeltpunt: 218 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00014195 CAS-nummer: 7787-58-8 UN: 3260 ADR: 8,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | Light yellow to yellow or light grey Crystalline powder or crystals |
Melting point | 218 to 220°C |
Assay | 96 to 103 % (Bi) |
Chloride (Cl) | ≤0.1 % |
Iron (Fe) | ≤0.05 % |