Mercury(II) bromide ACS
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO448121000EA 101 EUR
ACRO448121000
Mercury(II) bromide ACS
Mercury(II) bromide
Formule: Br₂Hg
MW: 360,4 g/mol
Kookpunt: 322 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 236 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011040
CAS-nummer: 7789-47-1
UN: 1634
ADR: 6.1,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to very light yellow Powder
Titration Complexometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.25 %
Insoluble matter ≤0.05 % (In methanol)
Residue after reduction ≤0.02 %