5-Bromobenzimidazole 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO451670250EA 450 EUR
ACRO451670250 ACRO451670050
5-Bromobenzimidazole 97%
5-Bromobenzimidazole
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,04 g/mol
Smeltpunt: 130…134 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00160001
CAS-nummer: 4887-88-1
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Off-white to orange to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 132 °C
HPLC ≥96.0 %