Copper(II) nitrate trihydrate 99%, pure
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO453960010EA 75.2 EUR
ACRO453960010 ACRO453960050
Copper(II) nitrate trihydrate 99%, pure
Copper(II) nitrate trihydrate
Formule: Cu(NO₃)₂·3H₂O
MW: 241,6 g/mol
Smeltpunt: 114 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149671
CAS-nummer: 10031-43-3
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Dark blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric 98.5 to 104 %