Bismuth(III) sulphide 99%, pure
Leverancier: Thermo Scientific
ACRO453991000EA 97.9 EUR
ACRO453991000 ACRO453995000
Bismuth(III) sulphide 99%, pure
Bismuth(III) sulphide
Formule: Bi₂S₃
MW: 514,16 g/mol
Smeltpunt: 763 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00014204
CAS-nummer: 1345-07-9
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Grey Powder and/or chunks
Titration Complexometric 80.1 to 82.5 % (Bi)