Avantor® Clinical Services, Cytotoxische interventiekits
Leverancier: Avantor
121-0150EA 0 EUR
121-0151 121-0150 121-0149 121-0148 121-0147
Avantor® Clinical Services, Cytotoxische interventiekits
Absorptiematerialen en bescherming tegen morsen
Protective clothing, tools, absorbents and wipes arranged in four multifunctional kits, for rapid and safe cleaning of cytotoxic drug spillages. For use in hospitals, clinics, surgeries, pharmacies and laboratories.
Cytotoxic spill kits:
Cytotoxic Spill Kit PPE, Cytotoxic Spill Kit Liquid Clean Up, Cytotoxic Spill Kit Powder Clean Up, Cytotoxic Spill Kit Waste Disposal, and sterile wipes for safe containment and removal of cytotoxic spillages.
Cytotoxische interventiekit PBM:
Cleanroom handschoenen, polychloropreen, BioClean P-Zero™, steriel, maat 8, natuurlijke kleur (112-3877); chemobestendige schort, BioClean-C™, CleanTough™ stof, maat: L, blauw (113-8149); mouwbeschermer, Tyvek®, PS32LA, 500 mm, wit (113-0494); cleanroom laarsovertrekken, BioClean-D™, CleanTough™, 400 mm, wit (113-0814); cleanroom maskers, Maximum, met oorlusjes, blauw (113-6220); cleanroom ruimzichtbril, BioClean Clearview™, steriel, eenmalig gebruik, helder PC (111-0186).
Cytotoxische interventiekit voor vloeistoffen:
Absorberend Chemizorb® poeder voor gemorste vloeistoffen, 500 g (1.02051.0500); industriële schraper, autoclaveerbaar, PP, l×b: 250x110 mm, groen (233-0194); schep, l×b: 310x138 mm, wit (233-0195); chemisch inerte pincet, fijne vierkante uiteinden, PTFFE, wit (232-0211).
Cytotoxische interventiekit voor poeders:
Water voor injectie, Mini Plasco, 20 ml (331-0299); absorptiemat, PIG® HAZ-MAT, heavy-weight 510×380 mm (121-0527).
Cytotoxische interventiekit voor afvalverwijdering:
Afvalzak voor gevaarlijk afval, PE, zwarte waarschuwingstekst 'Hazardous Material Handle With Care' op helder geel, klein, l×b: 762×457 mm (121-0503); waarschuwingsbord: 'Caution Hazardous spill', PVC, l×b: 600×450 mm (116-0112); bevestigingsklem voor zelfstaande borden, PVC (116-0116).
Bestelinformatie: Beschikbaar in vier afzonderlijke kits en in een all-in-one versie (Cytotoxische interventiekit).