Nitril cleanroom handschoenen worden gemaakt van een synthetisch copolymeer van acrylonitril, butadieen en methacrylzuur en bieden een betrouwbare, duurzame en comfortabele handbescherming tijdens veeleisende cleanroomtoepassingen.
- Uitzonderlijk lage deeltjesaantallen, Klasse A, Endotoxine <20 EU/handschoen
- Microgestructureerd oppervlak voor een betere grip op voorwerpen
- Conische manchet met rolrand voor een goede pasvorm
- Statisch verdwijnend om schadelijke statische ontlading te belemmeren
- Sterilisatie met gammastraling volgens SAL 10⁻⁶ Bevat geen natuurrubberlatex
- Siliconenvrij materiaal minimaliseert overdracht van ionische contaminanten en niet-vluchtige residuen (NVR)
- Maakt geen vlekken: Verminder het risico op contaminatie van onderdelen of voorwerpen die door de gebruiker gehanteerd worden, zelfs bij langdurig dragen
Deze handspecifieke handschoenen hebben een hoge treksterkte en hoge permeatieweerstand tegen talrijke oplosmiddelen, zuren en basen.
Geschikt voor cleanrooms van klasse 100, ISO 5 of M3.5 of hoger.
Kwaliteitsgetest volgens ASTM-, FTMS-, en IEST-normen.
Certificaten: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016; ASTM6978-05, Cat. III; AQL 1,5.
Verpakking: 1 paar per verpakking, 10 verpakkingen per middelgrote zak, 5 middelgrote zakken per grote zak, 4 grote zakken per karton. De handschoenen worden dubbel verpakt in afgedichte polyethyleen cleanroomzakken. Elk karton heeft een dubbele wand. IPA-bestendige inkt wordt gebruikt op de labels van zakken en kartonnen.