VWR®, Veiligheidsdoppen
Leverancier: VWR
VWR®
590-0038EA 110 EUR
590-0038 590-0036 590-0037
VWR®, Veiligheidsdoppen
Sluitingen Veiligheidsdoppen en veiligheidsafvaldoppen
Onttrek de solventen of mobiele fasen veilig vanuit de reservoirs en flessen zonder blootgesteld te worden aan gevaarlijke gassen en solventdampen. Hoogwaardige materialen (PTFE en PP) zorgen voor maximale veiligheid voor uw laboratoriumpersoneel en -omgeving.
  • Aanbevolen voor HPLC-systemen
  • Chemisch bestendig tegen agressieve organische solventen
  • Het luchtventiel zou om de zes maanden vervangen moeten worden voor maximale veiligheid
Leveringsinformatie: Geleverd met een luchtventiel/filter en bijhorende fitting.