L(+)-Kaliumnatriumtartraat tetrahydraat ≥99%, white powder
Leverancier: MP Biomedicals
ICNA0215015601EA
72.3
EUR
ICNA0215015601
ICNA02150156.5
ICNA0215015605
L(+)-Kaliumnatriumtartraat tetrahydraat ≥99%, white powder
L(+)-Kaliumnatriumtartraat tetrahydraat
Colorless, clear solution at 10 g + 100 ml, in water (Lit.).
Opgelet: Research Use Only (RUO).
Formule:
KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O MW: 282,22 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00150989 CAS-nummer: 6381-59-5 |
Specificaties testresultaten
Identity Test | Passes |
Purity | ≥99% |
FTIR | Conforms to Standard |