DL-Arabinose, white powder
Leverancier: MP Biomedicals
ICNA0210070010EA 96.7 EUR
ICNA0210070010
DL-Arabinose, white powder
DL-Arabinose
DL-Arabinose is a mixture of the diastereomers D-arabinose and L-arabinose
Opgelet: Research Use Only (RUO).
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00135867
CAS-nummer: 147-81-9