Recirculerende filter-afzuigkast, Captair® Smart 392
Leverancier: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
A63 A63A0/AS A63A0/BE A63A0/F A63A0/K A63B0/AS A63B0/BE A63B0/F A63B0/K
ERLAA63EA 5243 EUR
ERLAA63 135-2287 135-2288 135-2289 135-2290 135-2291 135-2292 135-2293 135-2294
Recirculerende filter-afzuigkast, Captair® Smart 392
Zuurkasten en behuizingen Afzuigkappen zonder afvoer
De nieuwe Captair® Smart recirculerende filter-afzuigkasten zijn ontworpen volgens een eenvoudige en innovatieve manier van communiceren. Smart-technologie, eenvoudige en intuïtieve lichtcommunicatie die de status van de kast aangeeft.
  • Via een eenvoudig lichtpatroon en geluidssignaal wordt aangegeven of de luchtstroom afneemt, of er een ventilator defect is en of er een filterverzadiging is waargenomen
  • Flexibiliteit: Modulaire filtratiekolom die zich aanpast in functie van de toepassing
  • Realtime sensor voor de detectie van de verzadiging van de hoofdfilter met oplosmiddelen, zuren en formaldehyde
  • Geen chemicaliën in de atmosfeer
  • Geen kosten voor leidingwerk
  • Laag stroomverbruik
  • Nieuwe elektronische anemometer voor het bewaken van de intredesnelheid
  • Het schuine venster onder een hoek van 6° biedt optimale zichtbaarheid en een ergonomische werkruimte
  • Grote openingen voor eenvoudige toegang tot het werk
De constructie is gemaakt van corrosiebestendig, elektrolytisch verzinkt staal gecoat met zuurbestendig polymeer, de zij- en voorpanelen zijn gemaakt van chemisch bestendig acryl.
Het configureerbare filtersysteem boven de behuizing kan worden ingesteld voor het filteren van gassen, oplosmiddelen, poeders en deeltjes. De gebruiker en het laboratorium worden beschermd door veilig en efficiënt lucht in de ruimte te laten recirculeren en door gezuiverde lucht, vrij van toxisch gevaarlijke dampen en geuren, terug in de ruimte te voeren.
De eGuard-app kan worden gedownload en waarmee de gebruiker op afstand de afzuigkast kan controleren en de instellingen kan wijzigen. De app stuurt tevens veiligheidswaarschuwingen rechtstreeks naar de mobiele telefoon, tablet of pc.
Typen koolstoffilters:
AS: Voor organische dampen
BE: Polyvalent voor zure en organische dampen
F: Voor formaldehydedampen
K: Voor ammoniakdampen
Certificaten: Voldoet aan AFNOR NFX 15 211/ANSI Z9.5-2012 filtratie-efficiëntie norm (klasse 1 en 2)