Recirculerende filter-afzuigkast, Captair® Smart 483
Leverancier: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
A64 A64A0/AS A64A0/BE A64A0/F A64A0/K A64B0/AS A64B0/BE A64B0/F A64B0/K A64C0/AS A64C0/BE A64C0/F A64C0/K A64D0/AS A64D0/BE A64D0/F A64D0/K A64E0/HP A64F0/AS A64F0/BE A64F0/F A64F0/K A64G0/AS A64G0/BE A64G0/F A64G0/K A64J0/AS A64J0/BE A64J0/F A64J0/K
ERLAA64EA 6645 EUR
ERLAA64 135-2295 135-2296 135-2297 135-2298 135-2299 135-2300 135-2301 135-2302 135-2852 135-2853 135-2854 135-2855 135-2856 135-2857 135-2858 135-2859 135-2860 135-2861 135-2862 135-2863 135-2864 135-2865 135-2866 135-2867 135-2868 135-2869 135-2870 135-2871 135-2872
Recirculerende filter-afzuigkast, Captair® Smart 483
Zuurkasten en behuizingen Afzuigkappen zonder afvoer
De nieuwe Captair® Smart recirculerende filter-afzuigkasten zijn ontworpen volgens een eenvoudige en innovatieve manier van communiceren. Smart-technologie: eenvoudige en intuïtieve lichtcommunicatie die de status van de kast aangeeft.
  • Via een eenvoudig lichtpatroon en geluidssignaal wordt aangegeven of de luchtstroom afneemt, of er een ventilator defect is en of er een filterverzadiging is waargenomen
  • Flexibiliteit: Modulaire filtratiekolom die zich aanpast in functie van de toepassing
  • Realtime sensor voor de detectie van de verzadiging van de hoofdfilter met oplosmiddelen, zuren en formaldehyde
  • Geen chemicaliën in de atmosfeer
  • Geen kosten voor leidingwerk
  • Laag stroomverbruik
  • Nieuwe elektronische anemometer voor het bewaken van de intredesnelheid
  • Het schuine venster onder een hoek van 6° biedt optimale zichtbaarheid en een ergonomische werkruimte
  • Grote openingen voor eenvoudige toegang tot het werk
De constructie is gemaakt van corrosiebestendig, elektrolytisch verzinkt staal gecoat met zuurbestendig polymeer, de zij- en voorpanelen zijn gemaakt van chemisch bestendig acryl.
Het configureerbare filtersysteem boven de behuizing kan worden ingesteld voor het filteren van gassen, oplosmiddelen, poeders en deeltjes. De gebruiker en het laboratorium worden beschermd door veilig en efficiënt lucht in de ruimte te laten recirculeren en door gezuiverde lucht, vrij van toxisch gevaarlijke dampen en geuren, terug in de ruimte te voeren.
De eGuard-app kan worden gedownload en waarmee de gebruiker op afstand de afzuigkast kan controleren en de instellingen kan wijzigen. De app stuurt tevens veiligheidswaarschuwingen rechtstreeks naar de mobiele telefoon, tablet of pc.
Typen koolstoffilters:
AS: For organics vapours
BE: Polyvalent for acid and organic vapours
F: For formaldehyde vapours
K: For ammonia vapours
Certificaten: Voldoet aan AFNOR NFX 15 211/ANSI Z9.5-2012 filtratie-efficiëntie norm (klasse 1 en 2).