Semi-microbalansen met 5" touchscreen kleurenscherm met geavanceerde toepassingen en grote databanken voor professionele wegingen. De gebruiker heeft eenvoudig en intuïtief toegang tot de balansfuncties via interactieve menu's met pictogrammen, hierdoor kan er efficiënt en productief gewogen worden. De balansen kunnen door maximaal 10 gebruikers gebruikt worden, met persoonlijk aanpasbare instellingen en wachtwoordbeveiliging. Ideaal voor laboratoria waar GLP-normen nageleefd moeten worden.
- Interne en externe kalibratie (optioneel fabriekskalibratiecertificaat)
- Meerdere talen (Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans of Portugees)
- Functies voor controleweging, statistieken, dynamisch wegen, samenstelling en geavanceerd stukstellen met statistisch verslag
- Geavanceerde dichtheidsfunctie met berekening van de dichtheidsindex voor kwaliteitsbeoordeling van metalen
- Speciale textielfunctie om vezels/filamenten (katoen, linnen, wol, nylon, polyester) te meten met statistisch verslag
- Seriële uitgang voor printeraansluiting, USB-poort voor import of export van databases en testresultaten
De gebruiker heeft de keuze tussen drie opties voor modellen met interne kalibratie (aangeduid met 'i' aan het einde van de modelnaam):
Balans zal kalibreren met het interne gewicht door op de CAL knop te drukken
Balans zal automatisch opnieuw kalibreren wanneer de omgevingstemperatuur verandert en/of nadat een bepaalde tijd is verstreken (Incal+)
De gebruiker kan ervoor kiezen om de balans te kalibreren met een extern gewicht
Certificaten: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Leveringsinformatie: Supplied with plastic in use protective cover.
Opgelet: Modellen met achtervoegsel D hebben dubbel meetbereik, achtervoegsel i betekent interne kalibratie en achtervoegsel C betekent kalibratiecertificaat.