Organische dampen monitors
Leverancier: 3M
151-0150EA 60.9 EUR
MMMA3500
Organische dampen monitors
Monitoren gebruiken het bewezen wetenschappelijke diffusieprincipe, waarbij moleculen van twee of meer stoffen geleidelijk worden gemengd.
  • Deze badge maakt gebruik van een enkelvoudige sorbentwafel van actieve kool voor het opvangen van organische dampen
  • Een nauwkeurigheid van ±25% bij een betrouwbaarheid van 95%, voor vele verontreinigingen op de werkplek
18-month shelf life.