Draagbare refractometers, OPTi
Leverancier: Bellingham + Stanley
635-0622EA 0 EUR
BELL38-83
Draagbare refractometers, OPTi
Een reeks betrouwbare, hoogwaardige instrumenten voor een groot aantal toepassingen.
  • Ondiepe prismavormige schaal van roestvrij staal 316
  • Nulkalibratie met gedistilleerd water
  • Automatische temperatuurcompensatie (ATC)
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met 2× batterijen, meertalige handleidingenset, kalibratiecertificaat en beschermende draagkoffer.