Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Draagbare refractometers, OPTi
Leverancier: BELLINGHAM & STANLEY
OPTi
635-0681EA 396 EUR InStock
635-0681 635-0608 635-0607 635-0609
Draagbare refractometers, OPTi
Refractometers Draagbare refractometers
Een reeks betrouwbare, hoogwaardige instrumenten voor een groot aantal toepassingen.
  • Ondiepe prismavormige schaal van roestvrij staal 316
  • Nulkalibratie met gedistilleerd water
  • Automatische temperatuurcompensatie (ATC)
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met 2× batterijen, meertalige handleidingenset, kalibratiecertificaat en beschermende draagkoffer.
Order Now
Bestelling
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal