Sitting drop kristallografieplaat, 96-wells, Axygen®
Leverancier: Corning
CP-AXYGEM-9650
732-0947EA 693 EUR
732-0947
Sitting drop kristallografieplaat, 96-wells, Axygen®
Microplaten Kristalllisatieplaten
De Axygen™ plaat is an SBS standaard, sitting drop, high-throughput plaat voor eiwitkristallisatie met 96 bufferwells (maximaal volume van 250 µl) en één aangrenzende eiwitwell (maximaal volume van 4,3 µl). De plaat is gemaakt van optisch helder polystyreen voor nauwkeurige visualisatie van het kristal.
  • Bufferwell met D-vorm bevindt zich aan de rechterkant, met de verhoogde eiwitwell met ronde vorm aan de linkerkant
  • De verhoogde eiwitwell heeft een ronde vorm voor eenvoudige toegang met lus voor kristalmanipulatie, zoals cryo-weken en -spoelen
  • Compatibel met handmatige pipetten en geautomatiseerde robotische apparatuur
  • Bestand tegen organische solventen
  • Minder polarisatie en statisch
  • Platen zijn stapelbaar