De Signature-diaprinter kan de efficiëntie van laboratoria aanzienlijk verhogen en tegelijkertijd het risico op onjuiste monsteridentificatie helpen verminderen. Het print rechtstreeks op dia's, waardoor handschriftfouten en de noodzaak van moeilijk aan te brengen, xyleenbestendige labels worden geëlimineerd.
- Efficiënte, handenvrije bediening
- De objectglaasjes worden opgeslagen in eenvoudig te vullen patronen, verwijderd van stof en andere mogelijke verontreinigingen
- Door de USB-interface is integratie met informatiesystemen in het laboratorium mogelijk
- De chemisch bestendige inkt zorgt voor betrouwbare identificatie van objectglaasjes
Met een printresolutie van 300 dpi kan de objectglaasjesprinter gebruikt worden om tekst, afbeeldingen, logo's, lineaire en 2D-streepjescodes op elk objectglaasje te printen. Het aantal objectglaasjes dat nog in het patroon zit, kan eenvoudig bekeken worden door de transparante behuizing met blauw LED achtergrondverlichting. Printsnelheid: Maximaal 9 objectglaasjes/minuut (zwart-wit); 5 objectglaasjes/minuut (effen kleuren); 4 objectglaasjes/minuut (proceskleuren).