VWR®, Uitlaatfilters
Leverancier: VWR Collection
590-1511EA 147 EUR
590-1511 590-1509
VWR®, Uitlaatfilters
Filters Ontluchtingsfilters
Deze uitlaatfilters absorberen 99% van alle vluchtige stoffen, dampen en gassen, zelfs organische oplosmiddelen. Ze kunnen worden gebruikt op elk HPLC-systeem met meerdere capillairen en connectoren.
Het wordt aanbevolen om het uitblaasfilter S elke drie maanden en het uitblaasfilter M elke zes maanden te vervangen.