XE-verschilcontroles
Leverancier: Avantor
J.T.Baker®
3733.EA 36.6 EUR
3733. 3732. 3731.
XE-verschilcontroles
Diagnostische systemen Clinical Reagents and Kits
XE-verschilcontrole is een controlepreparaat voor bloed op drie niveaus, bedoeld voor gebruik in de hemocytometrie om de dagelijkse nauwkeurigheid en precisie van celanalysatoren en handmatige analytische procedures te bewaken.
  • Samengesteld uit menselijke RBC, zoogdier-WBC en bloedplaatjes
  • Cellen worden opgehangen in een plasma-achtige vloeistof
  • Gelabeld met een barcode die wordt gebruikt voor de automatische QC-modus
Geschikt voor gebruik met Sysmex XE 2100 XS 1000i en XT 1800/2000 analysatoren.
Leveringsinformatie: Geleverd met bladen met analysewaarden.