Oogspoelflessen, Duo
Leverancier: Plum Safety
Duo
118-0093EA 211 EUR
118-0093 118-0480 118-0094
Oogspoelflessen, Duo
Eerste-hulpbenodigdheden Oogdouches
Steriele 0,9 % natriumchlorideoplossing voor letsel met lichaamsvreemde deeltjes als stof, vuil, enzovoort. Steriele 4,9 % fosfaatbufferoplossing voor neutralisatie van zuren en alkaliën.
  • Compleet met ooghulpstuk voor het spoelen van beide ogen tegelijk
  • Ook geschikt voor het navullen van het Duo-oogspoelstation
Spoeltijd: ca. 2 min. / 5 min.
Houdbaarheid: 3 jaar