Rotatiemicrotoom, 3006 EM, volledig elektronisch
Leverancier: PFM Medical
720-2972EA 29680 EUR
720-2972
Rotatiemicrotoom, 3006 EM, volledig elektronisch
Microtomen Microtomen
  • Ergonomisch ontwerp met spelings- en onderhoudsvrij horizontaal en verticaal kruisrollagersysteem
  • Soepel lopend handwiel met afneembare handgreep
  • Handwielvergrendeling in elke positie
  • Snelwisselsysteem voor objectklemmen: Gemak van objectoriëntatie
  • Alle elektronische instellingen en functies worden bediend via een touchscreen
  • Snijvenster, geheugenfunctie, sectieteller, sectiedikte optellen
  • Vingerbescherming, voetschakelaar