Oogspoeloplossing
Leverancier: Plum Safety
118-1700EA 18.5 EUR
118-1700 118-0478 118-0476 118-1703
Oogspoeloplossing
Eerste-hulpbenodigdheden Oogdouches
Steriele natriumchlorideoplossing (0,9%) in oogspoelfles met oogkap en stofkap. Helpt voorkomen dat vreemde deeltjes (zoals metalen en houten snippers) aan het oog kleven en ernstig oogletsel veroorzaken.
  • Ergonomisch gevormde oogkap past op het oog en maakt voorzichtig en evenwichtig spoelen mogelijk
  • De fles van 200 ml is bijzonder geschikt voor mobiel gebruik, zoals in gereedschapskisten of eerstehulpkits
  • Kan worden gebruikt om Plum oogspoelstations na te vullen
  • Geen onderhoud en reiniging van flessen vereist
  • Flessen in éénlaags karton: Het karton beschermt de flessen tegen externe contaminatie en kan eenvoudig en snel geopend worden bij de perforatielijn
Spoeltijd: ~2 minuten per 200 ml, 5 minuten per 500 ml.
Shelf life: 3 years.
Certificaten: DIN EN 15154-4.