De statistische printer is een bidirectionele thermische printer die gebruikt kan worden met laboratoriumbalansen. Het apparaat kan gewichtswaarden en, indien vereist, een volledige statistische analyse van de waarden printen: Aantal waarden, gemiddelde waarde, som, minimum, maximum, standaardafwijking en meer. De printer kan ook datum/tijd en kalibratiegegevens in overeenstemming met GLP registreren en printen.
- Telling en totaal van alle metingen, minimum- en maximumwaardes, bereik (max-min)
- Gemiddelde waarde, standaardafwijking
- GLP-registratie van balanskalibratie met datum/tijd print
- Beschikbare eenheden: mg, g, kg, pcs
- Talen: Engels, Frans, Duits
Leveringsinformatie: Geleverd met aansluitkabel voor directe aansluiting met een balans.
Opgelet: De printer kan niet gebruikt worden met vochtbalansen of balansen met een grafisch scherm/touchscreen.