VWR®, Macrocuvetten
Leverancier: VWR
634-1067EA 16.3 EUR
634-1067
VWR®, Macrocuvetten
Cuvetten Cuvetten voor spectrofotometers
Disposable macro cuvettes, four clear sides.
  • Clear and clean optical path
  • Four windows for precise measurements
  • Manufactured under controlled room conditions
Speciaal ontworpen voor fluorescentiespectroscopie.